Learn More
CD5 Mouse, FITC, Clone: L17F12, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 1515.00€
Specifica
Antigene | CD5 |
---|---|
Clone | L17F12 |
Concentrazione | 5μL/Test |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15931538
|
EnquireBio
QAB14-F-25TESTS |
25 Tests |
149.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15921538
|
EnquireBio
QAB14-F-100TESTS |
100 Tests |
351.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941538
|
EnquireBio
QAB14-F-500TESTS |
500 Tests |
1515.00€
500 tests |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD5 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
921 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
L17F12 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_055022 | |
CD5 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |