Descrizione
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human, Cynomolgus Monkey, Macaque samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifica
Specifica
| Antigene | CD52 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | Campath-1H |
| Coniugato | PE-Cyanine5.5 |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Human lymphocytes. |
| Metodo di purificazione | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |