Learn More
CD54 / ICAM-1 Mouse, PE, Clone: 15.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
137.00€ - 326.00€
Specifica
Antigene CD54 / ICAM-1
Clone 15.2
Concentrazione 5μL/Test
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15952098
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB47-PE-25TESTS
25 Tests
137.00€
25 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15942098
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB47-PE-100TESTS
100 Tests
326.00€
100 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD54 / ICAM-1
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
3383
IgG1
Protein A/G Purified
15.2
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_000192
ICAM1
Primary
Store at 2-4°C.