Descrizione
CD63 Monoclonal antibody specifically detects CD63 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
Specifica
| Antigene | CD63 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | LAMP3/8770R |
| Coniugato | PE |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | CD_antigen: CD63, CD63, CD63 antigen, CD63 antigen (melanoma 1 antigen), CD63 molecule, Granulophysin, LAMP-3, Lysosomal-associated membrane protein 3, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, ME491, melanoma 1 antigen, Melanoma-associated antigen ME491, melanoma-associated antigen MLA1, MLA1, Ocular melanoma-associated antigen, OMA81H, Tetraspanin-30, tspan-30, Tspan30 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant full-length human CD63 protein |
| Metodo di purificazione | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |