Learn More
CD68/SR-D1 Antibody (175), Alexa Fluor™ 532 , R&D Systems™
Codice prodotto. 18444019 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18444019 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18444019 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289835AF532
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD68/SR-D1 Monoclonal specifically detects CD68/SR-D1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD68/SR-D1
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone 175
Coniugato Alexa Fluor 532
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene CD_antigen: CD68, CD68, CD68 antigen, CD68 molecule, DKFZp686M18236, GP110, LAMP4, macrophage antigen CD68, macrosialin, SCARD1, scavenger receptor class D, member 1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This CD68/SR-D1 recombinant Antibody (175) was developed against purified, recombinant Human CD68/SR-D1 (P34810-1; Met1-Ser319).
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Microglia Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 968
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus