Learn More
CD69 Armenian Hamster, FITC, Clone: H1.2F3, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
98.45€ - 149.00€
Specifica
Antigene CD69
Clone H1.2F3
Concentrazione 0.5mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15942628
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB90-F-25UG
25 μg
98.45€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15932628
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB90-F-100UG
100 μg
149.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD69
0.5mg/mL
Monoclonal
Armenian Hamster
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12515
IgG
Protein A/G Purified
H1.2F3
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_001028294
Cd69
Primary
Store at 2-4°C.