Learn More
CD79a (B-Cell Marker) Mouse, Clone: rIGA/764, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene CD79a (B-Cell Marker)
Clone rIGA/764
Concentrazione 200μg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15941288
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
973-MSM11-P1
100 μg
510.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15931288
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
973-MSM11-P0
20 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
CD79a (B-Cell Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant full-length human CD79A protein
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
44kDa
rIGA/764
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
973
IgG1 κ
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cell surface
Daudi or Ramos cells. Germinal center B-cells in a lymph node or tonsil.