Learn More
CD79B Antibody (B29/123), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18610019 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18610019 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18610019 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308356APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD79B
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone B29/123
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein
Specie ospite Mouse
Immunogeno Synthetic peptide representing the c-terminus from residue 215 of the murine CD79B polypeptide. (Uniprot: P40259)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 974
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Linea di prodotti Novus