missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
CD79B Monoclonal antibody specifically detects CD79B in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifica
Specifica
| Antigene | CD79B |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | IGB/1843 |
| Coniugato | PE |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | B29B-cell-specific glycoprotein B29, B-cell antigen receptor complex-associated protein beta chain, CD79b antigen, CD79B antigen (immunoglobulin-associated beta), CD79b molecule, immunoglobulin-associated beta, IGBAGM6, Ig-beta, Immunoglobulin-associated B29 protein |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | Recombinant human CD79B protein fragment (around aa29-159) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P40259) |
| Metodo di purificazione | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?