Learn More
CD8 Antibody (CL1529), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18608625 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μL
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18608625 25 μL 25µL
18173519 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18608625 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP23674325ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
CD8 Monoclonal specifically detects CD8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD8
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone CL1529
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N. accesso geni P01732
Alias gene CD8, CD8a molecule, LEU2, p32
Simboli geni CD8A
Specie ospite Mouse
Immunogeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:AASPTFLLYLSQNKPKAAEGLDTQRFSGKRLGDTFVLTLSDFRRENEGYYFCSALSNSIMYFSHFVPVFLPAKPTTTPAPRPPT
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 25 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Innate Immunity
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 925
Test di specificità Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Ricostituzione Protein A purified
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus
For Research Use Only