Learn More
CD8 beta Antibody (H35-17.2), PE, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18612349 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18612349 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18612349 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308222PE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rat Monoclonal Antibody
CD8 beta Monoclonal specifically detects CD8 beta in Human (Negative)/Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD8 beta
Applicazioni Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone H35-17.2
Coniugato PE
Formulazione PBS
Alias gene CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37), CD8b antigen, CD8b molecule, CD8B1P37, LEU2, LY3, LYT3, MGC119115, T lymphocyte surface glycoprotein beta chain, T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain
Specie ospite Rat
Immunogeno Five day mixed leukocyte culture population, C57BL/6 anti-BALB/c (Uniprot: P10300)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 926
Target Species Human (Negative), Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Linea di prodotti Novus