missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8 beta Rat anti-Mouse, Clone: H35-17.2, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18676087 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18676087 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18676087 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP307331100ug

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

CD8 beta Monoclonal specifically detects CD8 beta in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Functional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CD8 beta
Applicazioni Flow Cytometry, Immunofluorescence, Functional Assay
Classificazione Monoclonal
Clone H35-17.2
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL, Functional
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene CD8 antigen, beta polypeptide 1 (p37), CD8b antigen, CD8b molecule, CD8B1P37, LEU2, LY3, LYT3, MGC119115, T lymphocyte surface glycoprotein beta chain, T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain
Specie ospite Rat
Immunogeno Five day mixed leukocyte culture population, C57BL/6 anti-BALB/c
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 926
Target Species Human (Negative), Mouse
Content And Storage Store at 4°C.
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.