Learn More
CD8 Mouse anti-Baboon, Human, Rhesus, , Brilliant Ultraviolet 737, Clone: SK1, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
371.00€ - 795.00€
Specifica
Antigene | CD8 |
---|---|
Clone | SK1 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Brilliant Ultraviolet 737 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17297854
|
BD Biosciences
612755 |
25 Tests |
371.00€
25 tests |
Spedizione stimata: 03-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17287854
|
BD Biosciences
612754 |
100 Tests |
795.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 03-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
CD8 Monoclonal antibody specifically detects CD8 in Baboon,Human,Rhesus, samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
CD8 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 737 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
SK1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Baboon, Human, Rhesus Monkey | |
Human Peripheral Blood T Cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |