missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD86 Rat, APC, Clone: GL-1 (GL1), enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00€ - 326.00€
Specifica
Antigene | CD86 |
---|---|
Clone | GL-1 (GL1) |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15912158
|
EnquireBio
QAB51-APC-25UG |
25 μg |
124.00€
25µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15902158
|
EnquireBio
QAB51-APC-100UG |
100 μg |
326.00€
100µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD86 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12524 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
GL-1 (GL1) | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_062261 | |
Cd86 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |