Learn More
CD8a Mouse, APC, Clone: OKT8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB17-APC-500Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15941578
  • 930.00€ / 500 tests
Spedizione stimata: 13-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
CD8a
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG2a
Flow Cytometry
OKT8
APC
NP_741969
Mouse
500 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote