Learn More
CD8a Mouse, PE, Clone: RPA-T8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB19-PE-25Tests
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15941618
  • 71.13€ / 25 tests
Spedizione stimata
07-01-2021
Specifica
CD8a
RPA-T8
PE
NP_741969
Mouse
Protein A/G Purified
RUO
Primary
925
Flow Cytometry
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
IgG1 kappa
25 Tests
Store at 2-4°C.