Learn More
CD8a Mouse, V450, Clone: OKT8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
149.00€ - 339.00€
Specifica
Antigene CD8a
Clone OKT8
Concentrazione 5μL/Test
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15961588
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB17-V450-25TESTS
25 Tests
149.00€
25 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15951588
Vedere i documenti Dettagli della promozione
EnquireBio
QAB17-V450-100TESTS
100 Tests
339.00€
100 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD8a
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
925
IgG2a
Protein A/G Purified
OKT8
Flow Cytometry
Violet Fluor 450 (V450)
RUO
NP_741969
CD8A
Primary
Store at 2-4°C.