missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD8a Rat, PE-Cy7, Clone: 2.43, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marca:  EnquireBio QAB61-PE7-100ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15942288

  • 237.00€ / 100µg

Spedizione stimata: 03-02-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

CD8a
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd8a
Protein A/G Purified
RUO
12525
IgG2b
Flow Cytometry
2.43
PE-Cyanine7
NP_033987
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali