Learn More
CD9 Antibody (TS9), HRP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18602007 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18602007 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18602007 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP314610H
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD9 Monoclonal specifically detects CD9 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD9
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone TS9
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene BA2, BA-2/p24 antigen, BTCC-1, CD9 antigen, CD9 molecule, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, DRAP-27, Leukocyte antigen MIC3, motility related protein-1,5H9 antigen, Motility-related protein, MRP-1FLJ99568, P24, Tetraspanin-29, TSPAN-29, TSPAN29MIC3CD9 antigen (p24)
Specie ospite Mouse
Immunogeno HeLa cell line
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 928
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus