missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD90.2 Rat, V450, Clone: 30-H12, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
124.00€ - 263.00€
Specifica
Antigene | CD90.2 |
---|---|
Clone | 30-H12 |
Concentrazione | 0.5mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15912178
|
EnquireBio
QAB52-V450-25UG |
25 μg |
124.00€
25µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15902178
|
EnquireBio
QAB52-V450-100UG |
100 μg |
263.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD90.2 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
21838 | |
IgG2b | |
Protein A/G Purified |
30-H12 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_033408 | |
Thy1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |