Learn More
CD90 Mouse anti-Human, FITC, Clone: 5E10, BD
Mouse Monoclonal Antibody
221.00€ - 391.00€
Specifica
Antigene CD90
Clone 5.00E+10
Concentrazione 0.5mg/mL
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15841519
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
561969
25 μg
221.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15848298
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BD Biosciences
555595
0.1 mg
391.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
The 5E10 monoclonal antibody specifically binds to human CD90 which is also known as Thy-1. CD90 is a 25-35 kDa glycophosphatidylinositol-anchored membrane glycoprotein of the Ig superfamily that is expressed on 1-4% of human fetal liver cells, cord blood cells, and bone marrow cells. The anti-CD90 antibody binds to a subset of immature CD34+ cells and a distinct subset of mature CD34- cells that are CD3+CD4+. The CD90+CD34+ population is highly enriched for cells capable of long-term culture. The anti-CD90 antibody is useful for enriching high proliferative potential colony-forming cells (HIPP-CFC) that are primative progenitor cells.
This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Specifica
Specifica
CD90
0.5mg/mL
Monoclonal
Mouse
Baboon, Canine, Cynomolgus, Human, Porcine, Rhesus Monkey
Human HEL Cell Line
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
5.00E+10
Flow Cytometry
FITC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
THY1; Thy-1 antigen; Thy-1 membrane glycoprotein
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only.