Learn More
CD97 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18605555 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
18605555 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18605555 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP299764PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CD97 Polyclonal specifically detects CD97 in Human samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CD97
Applicazioni ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato PerCP
Diluizione Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus