missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CDK2 Mouse anti-Human, Clone: 4E2E10, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Specifica

Antigene CDK2
Clone 4E2E10
Concentrazione 1 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16807405
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
60312-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16897395
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
60312-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

p33cdk2 associates with cyclin A in human cells. Kinase activity associated with cyclin A-cdc2 is found only in G2-phase. Cdk2 also complexes with cyclins E, D1, and D3. Cyclin E-cdk2 kinase is active in the G1- and S-phases of the cell cycle and is important (as does cyclin A-cdk2) for the progression from G1-to S-phase. The levels of cyclin A-cdk2 is maximal at the G1/S transition and both cdk2 and cyclin A are found associated with DNA in the initiation complex during replication. Rb protein acts as substrate for cdk2-cyclin E and/or cdk2-cyclin A in vivo. Cdk2 is activated and specifically localized to the nucleus during late G1-, S-, and G2-phase.
Specifica

Specifica

CDK2
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CDK2, Cell division protein kinase 2, cyclin dependent kinase 2, p33 protein kinase, p33(CDK2)
CDK2
IgM
Caprylic Acid Precipitation
Antibody
4E2E10
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Flow Cytometry
Unconjugated
Mouse
Human
P24941
1017
CDK2 Fusion Protein Ag21310
Primary
-20°C
CDK2
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications