Learn More
CDK4/6-IN-2, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461077
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461077 50 mg -
16424818 10 mg 10mg
16407567 5 mg 5mg
16405616 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16461077 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY114339
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress CDK4/6-IN-2 is a potent CDK4 and CDK6 inhibitor extracted from patent US20180000819A1, Compound 1, has IC50s of 2.7 and 16 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
CDK4/6-IN-2 is a potent CDK4 and CDK6 inhibitor extracted from patent US20180000819A1, Compound 1, has IC50s of 2.7 and 16 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Specifications
Materiale o nome chimico CDK4/6-IN-2
CAS 1800506-48-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H32F2N8
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 5.2 mg/mL (10.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN1CCN(CC2=CN=C(NC3=NC=C(F)C(C4=CC(N(C(C)C)C(C)=N5)=C5C(F)=C4)=C3)N=C2)CC1
Molecular Weight (g/mol) 506.59
Peso formulazione 506.59
Percent Purity 98.13%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Show More Show Less
Research purposes only