missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CDKN1A(phospho T145) & CDKN1A Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™
Descrizione
This protein phosphorylation antibody pair set comes with two antibodies, one against the CDKN1A protein, and the other against the specific T145 phosphorylated site of CDKN1A for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Specifica
Specifica
| Antigene | CDKN1A |
| Applicazioni | In situ PLA |
| Coniugato | Unconjugated |
| Gene | cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1) |
| Alias gene | CAP20/CDKN1/CIP1/MDA-6/P21/SDI1/WAF1/p21CIP1 |
| Simboli geni | CDKN1A |
| Quantità | 1 Set |
| Status giuridico | RUO |
| Primario o secondario | Primary |
| ID gene (immissione) | 1026 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?