Learn More
Abnova™ CDKN1B/CEN12p FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Marca:  Abnova™ FG0235.100uL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02000kg
Codice prodotto. 16063385
  • 1475.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store at 4°C in the dark.
Tube
1027
100 μL
Liquid
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
FISH-Ce
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe