Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CEA (Carcinoembryonic Antigen)/CD66e Ab-2 Rabbit Polyclonal Antibody with BSA and azide
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunoprecipitation experiments.
134.00€
Specifica
Antigene CEA (Carcinoembryonic Antigen)/CD66e Ab-2
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12623257
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
RB-368-A0
Concentrated 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Carcinoembryonic antigen (CEA), is synthesized during development in the fetal gut, and is re-expressed in increased amounts in intestinal carcinomas and several other tumors. Antibody to CEA is reportedly useful in identifying the origin of various metastatic adenocarcinomas and in distinguishing pulmonary adenocarcinomas (60-70% are CEA+) from pleural mesotheliomas (rarely or weakly CEA+).
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human and Mouse. Weakly reacts with Rat. Does not react with dog. Others not known
Immunogen: Human CEA isolated from hepatic metastasis of colon adenocarcinoma
Molecular Weight: 180 kDa
Positive Control: LS174T cells or colon CA
Cellular Localization: Cytoplasmic and luminal membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Native and denatured)
Specifica
Specifica
CEA (Carcinoembryonic Antigen)/CD66e Ab-2
Polyclonal
Rabbit
Oncogenesis
Primary
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
IVD
Human CEA isolated from hepatic metastasis of colon adenocarcinoma