missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CEACAM20 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15836553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15836553 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15836553 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA568137

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

CEACAM20 Polyclonal Antibody for Western Blot

Together with the tyrosine-protein kinase SYK, enhances production of the cytokine CXCL8/IL-8 via the NFKB pathway and may thus have a role in the intestinal immune response.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CEACAM20
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene CEACAM20
N. accesso geni Q6UY09
Alias gene 9130012D09Rik; carcinoembryonic antigen related cell adhesion molecule 20; carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 20; Ceacam20; CEA-related cell adhesion molecule 20; GPAD9366; UNQ9366; UNQ9366/PRO34155
Simboli geni CEACAM20
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthesized peptide derived from human CEACAM20.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 125931
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.