Learn More
CEACAM5 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Codice prodotto. 16183091
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16183091 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16183091 Fornitore Abnova N. del fornitore H00001048T01.100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Western Blotting
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione CEACAM5 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni BC034671
Peso molecolare 77.33
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-CEACAM5 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-CEACAM5 antibody (H00001048-B01) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.