Descrizione
CEACAM8/CD66b Monoclonal specifically detects CEACAM8/CD66b in Human samples. It is validated for ELISA.
Specifica
Specifica
| Antigene | CEACAM8/CD66b |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 013 |
| Coniugato | FITC |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | Carcinoembryonic antigen CGM6, carcinoembryonic antigen gene family member 6, carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 8, CD66b, CD66b antigen, CD67, CD67 antigen, CGM6, NCA-95, Non-specific cross-reacting antigen NCA-95 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CEACAM8/CD66b (NP_001807.2; Met 1-Ser 319). |
| Metodo di purificazione | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?