Learn More
Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer), MedChemExpress
Codice prodotto. 16480246
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
2mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16480246 2 mg 2mg
16449177 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16480246 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15536A
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer) is a stereoisomer of cebranopadol. Cebranopadol is a potent agonist activity on ORL-1.
Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer) is a stereoisomer of cebranopadol. Cebranopadol is a potent agonist activity on ORL-1.
Specifica
Materiale o nome chimico Cebranopadol ((1α,4α)stereoisomer)
CAS 863513-93-3
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H27FN2O
Quantità 2 mg
Sinonimo GRT6005 (1α,4α)stereoisomer
Informazioni di solubilità H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES CN(C)[C@@]1(C2=CC=CC=C2)CC[C@]3(C(N4)=C(CCO3)C5=C4C=CC(F)=C5)CC1
Molecular Weight (g/mol) 378.48
Peso formulazione 378.48
Percent Purity 95.59%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only