Learn More
Cebranopadol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482697
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482697 50 mg 50mg
16466608 10 mg 10mg
16439177 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16482697 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15536
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Cebranopadol is an analgesic NOP and opioid receptor agonist with Kis/EC50s of 0.9 nM/13 nM, 0.7 nM/1.2 nM, 2.6 nM/17 nM, 18 nM/110 nM for human NOP, MOP, KOP and delta-opioid peptide (DOP) receptor, respectively.
Cebranopadol is an analgesic NOP and opioid receptor agonist with Kis/EC50s of 0.9 nM/13 nM, 0.7 nM/1.2 nM, 2.6 nM/17 nM, 18 nM/110 nM for human NOP, MOP, KOP and delta-opioid peptide (DOP) receptor, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Cebranopadol
CAS 863513-91-1
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H27FN2O
Quantità 50 mg
Sinonimo GRT6005
Informazioni di solubilità DMSO : 6.67 mg/mL (17.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)[C@]1(C2=CC=CC=C2)CC[C@]3(C(N4)=C(CCO3)C5=C4C=CC(F)=C5)CC1
Molecular Weight (g/mol) 378.48
Peso formulazione 378.48
Percent Purity 96.91%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only