Learn More
Cedrol
Codice prodotto. 16621822 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16621822 100 g 100g
16601822 5 g 5g
16611822 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16621822 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 461421000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-02-2027
Aggiungi al carrello
222.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso molecolare 222.37
Product Type Cedrol
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform