Learn More
Cefacetrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cefacetrile |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H13N3O6S/c1-6(17)22-4-7-5-23-12-9(15-8(18)2-3-14)11(19)16(12)10(7)13(20)21/h9,12H,2,4-5H2,1H3,(H,15,18)(H,20,21)/t9-,12-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 339.0525 |
| Percent Purity | >95% |