Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefaclor, 96%
Codice prodotto. 15515136 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15515136 1 g 1g
15525136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15515136 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 455260010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53994-73-3
Formula molecolare C15H14ClN3O4S
Molecular Weight (g/mol) 367.804
InChI Key QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
PubChem CID 51039
ChEBI CHEBI:3478
IUPAC Name (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMILES C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Cefaclor
Tipo Cefaclor
Spettro a infrarossi Authentic
Acqua 3.0 to 9.0%
Quantità 1 g
Peso formulazione 367.81
Percent Purity 95.0% (HPLC)
compliance-icons
Product Identifier
  • Cefaclor
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .