Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefaclor, 96%
Codice prodotto. 15525136 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15525136
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455260050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53994-73-3
Formula molecolare C15H14ClN3O4S
Molecular Weight (g/mol) 367.804
InChI Key QYIYFLOTGYLRGG-GPCCPHFNSA-N
PubChem CID 51039
ChEBI CHEBI:3478
IUPAC Name (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMILES C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Cefaclor
Tipo Cefaclor
Spettro a infrarossi Authentic
Acqua 3.0 to 9.0%
Quantità 5 g
Peso formulazione 367.81
Percent Purity 95.0% (HPLC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cefaclor
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .