Learn More
Cefaclor, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490808
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 16490808
Marca: Medchem Express HYB0198
MedChemExpress Cefaclor is an effective antibiotic agent, and specifically binds to penicillin-binding protein 3 (PBP 3).
Cefaclor is an effective antibiotic agent, and specifically binds to penicillin-binding protein 3 (PBP 3).
Specifica
Materiale o nome chimico Cefaclor
Forma fisica Solid
CAS 53994-73-3
Colore Light Yellow
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H14ClN3O4S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 18.5 mg/mL (50.30 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 3.85 mg/mL (10.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(Cl)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](N)C3=CC=CC=C3)=O)C1=O)O
Molecular Weight (g/mol) 367.81
Peso formulazione 367.81
Percent Purity 99.53%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.