Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefadroxil, 95-105%
Codice prodotto. 15569473 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15569473 1 g 1g
15579473 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15569473 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 459470010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66592-87-8
Formula molecolare C16H17N3O5S
Molecular Weight (g/mol) 363.39
InChI Key BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N
Sinonimo cefadroxil, cephadroxil, cefadroxil anhydrous, cefadroxilo, cefadroxilum, d-cefadroxil, duricef, ultracef, cefadroxilum inn-latin, unii-q525pa8jjb
PubChem CID 47965
ChEBI CHEBI:3479
IUPAC Name (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)SC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Cefadroxil
pH 4.0 to 6.0
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 363.39
Percent Purity 95 to 105%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cefadroxil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.