Learn More
Cefadroxil, MedChemExpress
Descrizione
Cefadroxil is a broad-spectrum antibiotic of the cephalosporin type, effective in Gram-positive and Gram-negative bacterial infections.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cefadroxil |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 50370-12-2 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H17N3O5S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | BL-S 578 |
| Informazioni di solubilità | H2O : 9.17 mg/mL (25.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only