Learn More
Cefadroxil, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11437881 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11437881 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11437881 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215058105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    258.30€ / 5g
    Risparmia 13.70€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Identificatori chimici
CAS 50370-12-2
Formula molecolare C16H17N3O5S
Molecular Weight (g/mol) 363.388
Numero MDL MFCD00865091
InChI Key BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N
Sinonimo p-hydroxycephalexine, Cefamox
PubChem CID 47965
ChEBI CHEBI:3479
IUPAC Name (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)SC1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Cefadroxil
Tipo Cefadroxil
Forma fisica Crystalline Powder
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione 363.4
Grado Not Available
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cefadroxil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefadroxil