Learn More
Cefalexin Monohydrate, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cefalexin monohydrate |
| CAS | 23325-78-2 |
| Nomi componenti o analita | Cefalexin monohydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H17 N3 O4 S . H2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Cefalexin Monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrate (1:1), D-7-(2-Amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, Cephalexin monohydrate, Purilex, [6R-[6alpha,7beta(R*)]]-7-[(Aminophenylacetyl)amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H17N3O4S.H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | O.CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C2=O)C(=O)O |
| Vedi altri risultati |