Learn More
Cefazolin sodium, MedChemExpress
Description
Cefazolin sodium is a first-generation cephalosporin antibiotic and can be used in varieties of bacterial infections research. Cefazolin sodium has anti-inflammatory effect and can attenuate post-operative cognitive dysfunction (POCD).
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Cefazolin sodium |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 27164-46-1 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H13N8NaO4S3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinonimo | Cephazolin sodium |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 100 mg/mL (209.87 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (209.87 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |
Research purposes only