Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefazolin sodium salt, 98%
Codice prodotto. 15344998 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15344998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15344998 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 455210050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Cefazolin sodium, CAS # 27164-46-1, is the sodium salt of the beta-lactam antibiotic cefazolin, a bactericidal compound of the cephalosporin family.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Cefazolin sodium is a beta-lactam antibiotic of the cephalosporin family
Applications
• Cefazolin binds and inactivates penicillin-binding proteins (PBP) and interferes with peptidoglycan chain crosslinking
• PBP inactivation leads to destruction of the cell wall and lysis
• Cefazolin exhibits broad spectrum activity against gram-positive and gram-negative bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Cefazolin sodium salt
Tipo Cefazolin Sodium Salt
CAS 27164-46-1
Punto di fusione 170°C to 177°C
Odore Odorless
Colore White to Yellow
Quantità 5 g
Formula molecolare C14H16N8NaO4S3
Numero MDL MFCD0005688
InChI Key MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
SMILES [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
IUPAC Name (6R,7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
Molecular Weight (g/mol) 479.504
PubChem CID 131673922
Peso formulazione 476.48
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cefazolin sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .