Specifica
| Materiale o nome chimico | Cefazolin Sodium Salt |
| Tipo | Cefazolin Sodium Salt |
| Forma fisica | Powder |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 476.48 |
| Grado | Not Available |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cefazolin Sodium Salt
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Cefazolin Sodium Salt