Learn More
Cefazolin sodium salt
Codice prodotto. 15466809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15466809 1 g 1g
15476809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15466809 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65274.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Inhibits bacterial cell wall synthesis | CAS: 27164-46-1 | C14H16N8NaO4S3 | 479.504 g/mol
Inhibits bacterial cell wall synthesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27164-46-1
Formula molecolare C14H16N8NaO4S3
Molecular Weight (g/mol) 479.504
Numero MDL MFCD00056883
InChI Key MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
Sinonimo Cefamedin
PubChem CID 131673922
IUPAC Name (6R,7R)-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Cefazolin sodium salt
Tipo Cefazolin Sodium Salt
Forma fisica Powder
Punto di fusione 170°C to 172°C
Colore White
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Beilstein 3585038
Indice di Merck 14,1917
Peso formulazione 476.48