Learn More
Cefditoren (Pivoxil), MedChemExpress
Codice prodotto. 16483367
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
10mg
200mg
50mg
Codice prodotto. 16483367
Marca: Medchem Express HY17452A
MedChemExpress Cefditoren Pivoxil (ME 1207) is a broad-spectrum, third-generation, oral cephalosporin antibacterial with enhanced stability against many common β lactamases.
Cefditoren Pivoxil has activity against Gram-negative organisms and Gram-positive organisms. Cefditoren Pivoxil can be used in the research of infection diseases such as acute exacerbations of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia (CAP), streptococcal pharyngitis/tonsillitis, or uncomplicated skin and skin structure infections.
Specifica
Materiale o nome chimico Cefditoren (Pivoxil)
Forma fisica Solid
CAS 117467-28-4
Colore Light Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H28N6O7S3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Cefditoren pivoxyl Cefditoren pivaloyloxymethyl ester ME 1207
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (161.10 mM)
SMILES O=C(C(N12)=C(/C=C\C3=C(C)N=CS3)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)C1=O)OCOC(C(C)(C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 620.72
Peso formulazione 620.72
Percent Purity 99.31%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.