Learn More
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16432186
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16432186 500 mg 500mg
16442249 1 g -
16441028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16432186 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0616500mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifica
Materiale o nome chimico Cefepime Dihydrochloride Monohydrate
CAS 123171-59-5
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H28Cl2N6O6S2
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità H2O : 10 mg/mL (17.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (10.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1(CC(CS[C@]2([H])[C@@H]3NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)=C(C(O)=O)N2C3=O)CCCC1.[Cl-].Cl.O
Molecular Weight (g/mol) 571.5
Peso formulazione 571.5
Percent Purity 99.78%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only