Learn More
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate, MedChemExpress
Descrizione
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cefepime Dihydrochloride Monohydrate |
| CAS | 123171-59-5 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C19H28Cl2N6O6S2 |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | H2O : 10 mg/mL (17.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (10.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[N+]1(CC(CS[C@]2([H])[C@@H]3NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)=C(C(O)=O)N2C3=O)CCCC1.[Cl-].Cl.O |
| Molecular Weight (g/mol) | 571.5 |
| Peso formulazione | 571.5 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only