Learn More
Cefixime, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15589473 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15589473 1 g 1g
15599473 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15589473 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 459480010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 79350-37-1 | C16H15N5O7S2 | 453.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79350-37-1
Formula molecolare C16H15N5O7S2
Molecular Weight (g/mol) 453.44
Numero MDL MFCD00865020
InChI Key OKBVVJOGVLARMR-QSWIMTSFSA-N
Sinonimo cefixime, cefixima, cefiximum, cefixim, cefspan, cephoral, cefixoral, cefiximum latin, suprax, necopen
PubChem CID 5362065
ChEBI CHEBI:472657
IUPAC Name (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(carboxymethoxyimino)acetyl]amino]-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMILES NC1=NC(=CS1)C(=N\OCC(O)=O)\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C=C)=C(N2C1=O)C(O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Cefixime
pH 2.6 to 4.1
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 453.45
Percent Purity 98%