Learn More
Cefixime, MedChemExpress
Codice prodotto. 16474587
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16474587 50 mg 50mg
16451108 5 mg 5mg
16448698 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16474587 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1381
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Cefixime is an antibiotic and a third generation cephalosporin antibiotic, useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Cefixime is an antibiotic and a third generation cephalosporin antibiotic, useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Specifica
Materiale o nome chimico Cefixime
Forma fisica Solid
CAS 79350-37-1
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H15N5O7S2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo FR-17027 FK-027 CL-284635
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (220.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(C=C)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=N\OCC(O)=O)=O)C1=O)O
Molecular Weight (g/mol) 453.45
Peso formulazione 453.45
Percent Purity 99.44%
Grado Research
Research purposes only